Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Biorbyt
ORB12111-100 ORB12111-50
BIRBORB12111-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12111-100 BIRBORB12111-50
Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
FACS: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: SELP (selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité