Anti-FCGR1A Mouse monoclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB12115-100 ORB12115-500
BIRBORB12115-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12115-100 BIRBORB12115-500
Anti-FCGR1A Mouse monoclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FCGR1A (Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité