Anti-CD3/CD8/CD45 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))/PE (Phycoerythrin)/Cy5®-PE (Phycoerythrin)
Fournisseur: Biorbyt
ORB12170-20 ORB12170-50
BIRBORB12170-20EA 0 EUR InStock
BIRBORB12170-20 BIRBORB12170-50
Anti-CD3/CD8/CD45 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))/PE (Phycoerythrin)/Cy5®-PE (Phycoerythrin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3/CD8/CD45
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)/PE (Phycoerythrin)/Cy5®-PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité