Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Biorbyt
ORB12178-100 ORB12178-50
BIRBORB12178-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12178-100 BIRBORB12178-50
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD4 (CD4 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité