Anti-IgG2a Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB12192-100 ORB12192-500
BIRBORB12192-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12192-100 BIRBORB12192-500
Anti-IgG2a Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG2a
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité