Anti-IgG2b/IgG2a Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))/PE (Phycoerythrin)
Fournisseur: Biorbyt
ORB12209-20 ORB12209-50
BIRBORB12209-20EA 0 EUR InStock
BIRBORB12209-20 BIRBORB12209-50
Anti-IgG2b/IgG2a Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))/PE (Phycoerythrin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG2b/IgG2a
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)/PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a+IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité