Anti-HA tag E. coli Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB12254-100 ORB12254-50
BIRBORB12254-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12254-100 BIRBORB12254-50
Anti-HA tag E. coli Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: E. coli
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité