Anti-GPR78 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB13443-100 ORB13443-200
BIRBORB13443-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB13443-100 BIRBORB13443-200
Anti-GPR78 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: GPR78 (G protein-coupled receptor 78)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité