Anti-CHRNA2 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB13597-100 ORB13597-20 ORB13597-200 ORB13597-5
BIRBORB13597-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB13597-100 BIRBORB13597-20 BIRBORB13597-200 BIRBORB13597-5
Anti-CHRNA2 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: CHRNA2 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 2 (neuronal))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité