Anti-EPEC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Biorbyt
ORB17007-100 ORB17007-200
BIRBORB17007-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB17007-100 BIRBORB17007-200
Anti-EPEC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: EPEC
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité