Anti-NCF1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB18301-100 ORB18301-20
BIRBORB18301-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB18301-100 BIRBORB18301-20
Anti-NCF1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:20000; Western Blot: 0.5-1.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NCF1 (neutrophil cytosolic factor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité