Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPB8 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biorbyt
ORB18463-100 ORB18463-20
BIRBORB18463-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB18463-100 BIRBORB18463-20
Anti-HSPB8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:32000; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: HSPB8 (heat shock 22kDa protein 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité