Anti-Influenza H5N1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB22722-10 ORB22722-50
BIRBORB22722-10EA 0 EUR InStock
BIRBORB22722-10 BIRBORB22722-50
Anti-Influenza H5N1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Influenza H5N1
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 (Mouse)
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité