Anti-CBR3 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB22759-100 ORB22759-20 ORB22759-5
BIRBORB22759-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB22759-100 BIRBORB22759-20 BIRBORB22759-5
Anti-CBR3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CBR3 (carbonyl reductase 3)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 (Mouse)
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité