Anti-GST Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB22849-250 ORB22849-30
BIRBORB22849-250EA 0 EUR InStock
BIRBORB22849-250 BIRBORB22849-30
Anti-GST Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité