Anti-MHC Class Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Biorbyt
ORB22856-1 ORB22856-500
BIRBORB22856-1EA 0 EUR InStock
BIRBORB22856-1 BIRBORB22856-500
Anti-MHC Class Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MHC Class
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b (Mouse)
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité