Anti-HBsAg None antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB22870-10 ORB22870-2
BIRBORB22870-10EA 0 EUR InStock
BIRBORB22870-10 BIRBORB22870-2
Anti-HBsAg None antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HBsAg
Clonality:
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: None
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité