Anti-IgG Mouse Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB27709-0.5 ORB27709-1
BIRBORB27709-0.5EA 0 EUR InStock
BIRBORB27709-0.5 BIRBORB27709-1
Anti-IgG Mouse Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality:
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité