Anti-HK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB48965-100 ORB48965-200
BIRBORB48965-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB48965-100 BIRBORB48965-200
Anti-HK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HK2 (hexokinase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité