Anti-PHPT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB49020-100 ORB49020-200
BIRBORB49020-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB49020-100 BIRBORB49020-200
Anti-PHPT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PHPT1 (phosphohistidine phosphatase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité