Anti-GRIA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB49056-100 ORB49056-200
BIRBORB49056-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB49056-100 BIRBORB49056-200
Anti-GRIA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRIA3 (glutamate receptor, ionotropic, AMPA 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité