Anti-RNF7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB100014-100 ORB100014-200
BIRBORB100014-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB100014-100 BIRBORB100014-200
Anti-RNF7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:100-500; ELISA: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:100-500; IC 1:100-500; Immunofluorescence: 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RNF7 (ring finger protein 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité