Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPDYA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biorbyt
ORB100259-100 ORB100259-200
BIRBORB100259-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB100259-100 BIRBORB100259-200
Anti-SPDYA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:100-500; ELISA: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:100-500; Immunofluorescence: 1:50-200 (based on 0.5 mg/ml)

Type: Primary
Antigen: SPDYA (speedy/RINGO cell cycle regulator family member A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité