Anti-SEZ6L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB100711-100 ORB100711-200
BIRBORB100711-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB100711-100 BIRBORB100711-200
Anti-SEZ6L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:100-500; ELISA: 1:500-1000; Immunoprecipitation: 1:20-100; Immunochemistry: 1:100-500; Immunofluorescence: 1:50-200 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: SEZ6L (seizure related 6 homolog (mouse)-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité