Anti-DRP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB106260-100 ORB106260-20
BIRBORB106260-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB106260-100 BIRBORB106260-20
Anti-DRP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:50-1:200; Immunofluorescence: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: DRP2 (dystrophin related protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité