Anti-MET Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB106352-100 ORB106352-20
BIRBORB106352-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB106352-100 BIRBORB106352-20
Anti-MET Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: MET (met proto-oncogene)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité