Anti-ABCB7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB125324-100 ORB125324-200
BIRBORB125324-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB125324-100 BIRBORB125324-200
Anti-ABCB7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCB7 (ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité