Anti-ARHGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB125448-100 ORB125448-200
BIRBORB125448-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB125448-100 BIRBORB125448-200
Anti-ARHGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARHGEF2 (Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité