Anti-CLIC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB125590-100 ORB125590-200
BIRBORB125590-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB125590-100 BIRBORB125590-200
Anti-CLIC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLIC6 (chloride intracellular channel 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité