Anti-FOXN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB125748-100 ORB125748-200
BIRBORB125748-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB125748-100 BIRBORB125748-200
Anti-FOXN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXN4 (forkhead box N4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité