Anti-HLAH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB125854-100 ORB125854-200
BIRBORB125854-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB125854-100 BIRBORB125854-200
Anti-HLAH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLAH
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité