Anti-IL11RA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB125885-100 ORB125885-200
BIRBORB125885-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB125885-100 BIRBORB125885-200
Anti-IL11RA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL11RA (interleukin 11 receptor, alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité