Anti-KIR2DL5B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB125909-100 ORB125909-200
BIRBORB125909-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB125909-100 BIRBORB125909-200
Anti-KIR2DL5B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIR2DL5B (killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 5B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité