Anti-MAPK15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB125947-100 ORB125947-200
BIRBORB125947-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB125947-100 BIRBORB125947-200
Anti-MAPK15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPK15 (mitogen-activated protein kinase 15)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité