Anti-SLC7A6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126373-100 ORB126373-200
BIRBORB126373-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB126373-100 BIRBORB126373-200
Anti-SLC7A6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC7A6 (solute carrier family 7 (amino acid transporter light chain, y+L system), member 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité