Anti-TIGD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126427-100 ORB126427-200
BIRBORB126427-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB126427-100 BIRBORB126427-200
Anti-TIGD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIGD1 (tigger transposable element derived 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité