Anti-TNFSF10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126440-100 ORB126440-200
BIRBORB126440-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB126440-100 BIRBORB126440-200
Anti-TNFSF10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFSF10 (tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité