Anti-TP73 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126453-100 ORB126453-200
BIRBORB126453-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB126453-100 BIRBORB126453-200
Anti-TP73 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP73 (tumor protein p73)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité