Anti-USP53 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126480-200 ORB126480-100
BIRBORB126480-200EA 0 EUR InStock
BIRBORB126480-200 BIRBORB126480-100
Anti-USP53 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: USP53 (ubiquitin specific peptidase 53)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité