Anti-Caspase 1 (p20) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126581-100 ORB126581-200
BIRBORB126581-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB126581-100 BIRBORB126581-200
Anti-Caspase 1 (p20) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Caspase 1 (p20)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité