Anti-ES8L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126912-100 ORB126912-200
BIRBORB126912-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB126912-100 BIRBORB126912-200
Anti-ES8L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ES8L2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité