Anti-MKL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB127064-100 ORB127064-200
BIRBORB127064-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB127064-100 BIRBORB127064-200
Anti-MKL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MKL1 (megakaryoblastic leukemia (translocation) 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité