Anti-BCAR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB127553-100 ORB127553-200
BIRBORB127553-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB127553-100 BIRBORB127553-200
Anti-BCAR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCAR1 (breast cancer anti-estrogen resistance 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité