Anti-Glucokinase Regulator Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB128104-100 ORB128104-200
BIRBORB128104-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB128104-100 BIRBORB128104-200
Anti-Glucokinase Regulator Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glucokinase Regulator
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité