Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB129734-100 ORB129734-200
BIRBORB129734-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB129734-100 BIRBORB129734-200
Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RB1 (retinoblastoma 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité