Anti-LCP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB135833-100 ORB135833-200 ORB135833-50
BIRBORB135833-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB135833-100 BIRBORB135833-200 BIRBORB135833-50
Anti-LCP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LCP2 (lymphocyte cytosolic protein 2 (SH2 domain containing leukocyte protein of 76kDa))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité