Anti-HSPA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB67506-200 ORB67506-50
BIRBORB67506-200EA 0 EUR InStock
BIRBORB67506-200 BIRBORB67506-50
Anti-HSPA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: HSPA5 (heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité