Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Peroxidase)

Fournisseur: Biorbyt
ORB76072-0.25 ORB76072-0.5
BIRBORB76072-0.25EA 0 EUR InStock
BIRBORB76072-0.25 BIRBORB76072-0.5
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgM (Mouse) (mouse IgM)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Peroxidase
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité