Anti-IR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB99411-100 ORB99411-20
BIRBORB99411-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB99411-100 BIRBORB99411-20
Anti-IR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: IR
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité