Anti-CCNA2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: E67.1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB39-50EA 585 EUR InStock
ABCAAB39-50
Anti-CCNA2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: E67.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCNA2 (cyclin A2)
Clonality: monoclonal
Clone: E67.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité